Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Jodbestämningsflaska med konisk slipad fog
Produktkod. 10769481
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10769481 100 mL
1 options
Produktkod. 10769481 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 03026037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 SEK
    1782.27 SEK / Paket med 10
    Save 272.73 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Jodbestämningskolv med konisk slipad fog har en smal rörhals och en platt botten som används för att manipulera lösningar eller för att utföra titrering.
  • Tillverkad av DURAN™ borosilikatglas
  • Med ihålig sexkantpropp
  • Med examen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borsilikatglas, Duran Glas
Höjd (metrisk) Jodbestämningsflaska, 100 ml, 64 mm dia. Kolv , 29/32 NS Sockel , Duran Glas, med konisk slipad fog, inkluderar ihålig sexkantstopp NS 29/32, inskriptionsetikett
Inkluderar Hål sexkantig propp
Förslutningstyp Hål sexkantig propp
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm