Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Jodbestämningsflaskor med konisk slipad fog, utan krage
Produktkod. 10040311
Kapacitet (metrisk):
300 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10040311
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03026070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Med ihålig sexkantstopp NS 29/32
  • Med våg (ca volym /ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 L
Material Duran Glas
Antal per förpackning 10/Pk.
Standard konisk fog NS 29/32
Diameter (metrisk) Yttre 131 mm