Läs mer
Iodine, Honeywell™
Produktkod. 15695860 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15695860 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15695860 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 57652100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tested according to Ph.Eur.
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine
CAS 7553-56-2
Kvantitet 100 g
Molekylformel I2
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
UN-nummer UN3495
Beilstein 3587194
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER II
IUPAC-namn molecular iodine
Molekylvikt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vikt 253.81g/mol
Procent renhet 99%
Ångtryck 1 mmHg (38.7°C), 0.31 mmHg (25°C)
Densitet Vapor Density: 9 (vs air)