Läs mer
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Beskrivning
Iodine Indicator, Technical, Indicator Grade
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Plastic powder jar |
| Färg | White |
| pH | 5 to 7 |
| Kvantitet | 250 g |
| Fysisk form | Powder |