Läs mer
Iodine (Iodine-Iodide), 0.00500 N (N/200), Ricca Chemical
Produktkod. 31750933
Change view
Kvantitet:
4 L
Produktkod. Kvantitet
31750933 4 L
1 options
Produktkod. 31750933 Leverantör Ricca Chemical Company Leverantörsnummer R39705004C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine
CAS 7732-18-5, 7681-11-0, 7553-56-2
Fysisk form Liquid
Kvantitet 4 L
Molekylformel I2
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: Oändlig
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER II
IUPAC-namn diiodine
Molekylvikt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Kvalitet Laboratory
Odör Karakteristisk svag jodlukt
Förpackning Amber Glass Bottle
Utseende Mörkbrun vätska