Läs mer
Jodklump, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 15492047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492047 25 g 25g
15482047 5 g 5g
15402057 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044857.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253,81 g/mol
Jodklump används i OLED-material, läkemedel och elektronikindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dijod
LEDER II
Specifikationer
Smältpunkt 183 °C till 186 °C (sublimering)
Fysisk form Fast
Kvantitet 25 g
Procent renhet 99.999%