Läs mer
Iodine monobromide, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™
Produktkod. 10449724 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10449724 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100ml
1 options
Produktkod. 10449724 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428701000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine monobromide
CAS 7789-33-5, 75-09-2
Färg Red
Fysisk form Solution
Kvantitet 100 mL
Molekylformel BrI
Linjär formel IBr
MDL-nummer MFCD00011353
Merck Index 15, 5059
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
InChI-nyckel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrI
IUPAC-namn iodobromane
Molekylvikt (g/mol) 206.81
PubChem CID 82238
Formel vikt 206.81
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M solution in methylene chloride
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Densitet 1.458, 1.4580g/mL
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Politique de confidentialité.