Läs mer
Jodmonobromid, 98 %
Beskrivning
Jodmonobromid används som en elektrofil som används i ett nytt syntetiskt tillvägagångssätt för polyketidstrukturenheter. Det används också inom jodometri och fungerar som en källa till I + . Det är ett kraftfullt joderande medel som används i organisk syntes samt involverat i syntesen av radiojoderade fettsyror för hjärtavbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jodmonobromid används som en elektrofil som används i en ny syntetisk metod för polyketidstrukturenheter. Det används också inom jodometri och fungerar som en källa till I + . Det är ett kraftfullt joderande medel som används i organisk syntes samt involverat i syntesen av radiojoderade fettsyror för hjärtavbildning.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol, eter,
koldisulfid och isättika.
Anteckningar
Luft-, ljus- och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med alkoholer, fosfor, natrium och natriumoxider och kalium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 116 °C (dekomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Iodine monobromide |
| Smältpunkt | 50 °C (sublimering) |
| Kvantitet | 250 g |
| Flampunkt | Hold (Håll) |
| Odör | Stickande lukt |
| Känslighet | Ljus- och fuktkänslig |
| Densitet | 4.416 |
| UN-nummer | UN3260 |
| Beilstein | 3902973 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Iodine monobromide
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine bromide (IBr)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.