Läs mer
Iodine monobromide, 98%
Produktkod. p-7023090
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
Produktkod. 11428880
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16158.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
Jodmonobromid används som en elektrofil som används i ett nytt syntetiskt tillvägagångssätt för polyketidstrukturenheter. Det används också inom jodometri och fungerar som en källa till I + . Det är ett kraftfullt joderande medel som används i organisk syntes samt involverat i syntesen av radiojoderade fettsyror för hjärtavbildning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Jodmonobromid används som en elektrofil som används i en ny syntetisk metod för polyketidstrukturenheter. Det används också inom jodometri och fungerar som en källa till I + . Det är ett kraftfullt joderande medel som används i organisk syntes samt involverat i syntesen av radiojoderade fettsyror för hjärtavbildning.
Löslighet Löslig i vatten, alkohol, eter,
koldisulfid och isättika.
Anteckningar
Luft-, ljus- och fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med alkoholer, fosfor, natrium och natriumoxider och kalium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-33-5
Molekylformel BrI
Molekylvikt (g/mol) 206.81
MDL-nummer MFCD00011353
InChI-nyckel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC-namn jodbroman
LEDER BrI
Specifikationer
Kokpunkt 116°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Iodine monobromide
Smältpunkt 50°C (sublimation)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3260
Beilstein 3902973
Flampunkt None
Merck Index 14,5016
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide and glacial acetic acid.
Formel vikt 206.81
Procent renhet 98%
Odör Pungent
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 4.416
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine monobromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Iodine bromide (IBr)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.