Läs mer
Jodmonobromid, 98 %
Produktkod. 10522231 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska i plastbehållare
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10522231 50 g Glasflaska i plastbehållare 50g
10125453 250 g Glasflaska i plastbehållare 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10522231 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208840500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206,81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-33-5
Molekylformel BrI
Molekylvikt (g/mol) 206.81
MDL-nummer MFCD00011353
InChI-nyckel CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC-namn jodbroman
LEDER BrI
Specifikationer
Kokpunkt 116,0 °C
Kemiskt namn eller material Iodine monobromide
Smältpunkt 42,0 °C till 50,0 °C
Färg Svart-brun till grå
Fysisk form Kristallin massa, kristaller eller bitar
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Iodometri)
Linjär formel IBr
Fieser 01,501; 02,224
Merck Index 15, 5059
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, eter, koldisulfid och glacial ättiksyra
Formel vikt 206.81
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska i plastbehållare
Densitet 4.41, 4.4100g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine monobromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.