missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Iodine Monobromide, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15831151
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15831151 250 g 250g
15806660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15831151 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8207380250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7789-33-5

Specifikationer

Kokpunkt 116°C/1013 hPa (decomposition)
Kemiskt namn eller material Iodine Monobromide
Smältpunkt 37°C to 40°C
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00011353
Synonym Iodine monobromide, Bromine iodide, Iodine monobromide
Molekylvikt (g/mol) 206.81
Kvalitet Research
Densitet 4.41 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.