Läs mer
Jodmonobromid, TRC
Produktkod. 30391136
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30391136 50 g
1 options
Produktkod. 30391136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI66675550G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 7789-33-5
Kvantitet 50 g
Molekylformel I Br
Synonym Iodine monobromide, Iodobromine
InChI formel InChI=1S/BrI/c1-2
LEDER BrI
Molekylvikt (g/mol) 206.81
Formel vikt 205.8228