Läs mer
Jodmonobromid, TRC
Produktkod. 30399188
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30399188 25 g
1 options
Produktkod. 30399188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI66675525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine bromide
CAS 7789-33-5
Kvantitet 25 g
Molekylformel I Br
Synonym Iodine monobromide, Iodobromine
InChI formel InChI=1S/BrI/c1-2
LEDER BrI
Molekylvikt (g/mol) 206.81
Formel vikt 205.8228