Läs mer
Jodmonoklorid, 1 M soln. i diklormetan
Produktkod. 15467945
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15467945 500 mL 500ml
15457945 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31938.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol
Jodmonoklorid är ett användbart reagens vid organisk syntes och källa till I+. Det används som en källa till elektrofilt jod i syntesen av vissa aromatiska jodider. Den klyver även C-Si-bindningar. Jodmonoklorid kommer också att läggas till dubbelbindningen i alkener för att ge klor-jodalkaner. Det kan lösas i ättiksyra för att göra Wijs lösning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-99-0
Molekylformel ClI
Molekylvikt (g/mol) 162.35
MDL-nummer MFCD00011354
InChI-nyckel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-namn jodkloran
LEDER ClI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine monochloride
Linjär formel ICl
UN-nummer UN2922
Koncentration 1 M soln i diklormetan
Densitet 1.42
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 162.36
Kvantitet 500 mL
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.