Läs mer
Iodine Monochloride, ACS Reagent, 1.10±0.1 I/Cl Ratio Basis, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15665420 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15665420 25 g Glass Bottle 25g
15655420 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15665420 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 40299025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7790-99-0
Molekylformel ClI
Molekylvikt (g/mol) 162.35
MDL-nummer MFCD00011354
InChI-nyckel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-namn iodochlorane
LEDER ClI
Specifikationer
Kokpunkt >97°C
Kemiskt namn eller material Iodine monochloride
Smältpunkt 14°C to 27°C
Färg Brown
Kvantitet 25 g
Linjär formel ICl
UN-nummer UN1792
Formel vikt 162.36g/mol
Procent renhet 1.10 ± 0.1% (I/Cl ratio basis)
Odör Stinging
Förpackning Glass Bottle
Utseende Liquid or Solid
Densitet 3.24g/mL at 25°C