Läs mer
Jodmonoklorid, ACS
Produktkod. 11408490
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408490 25 g 25g
11498480 100 g 100g
11488480 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408490 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044348.14
 Begränsad artikel
I lager
Fukt- och ljuskänslig | CAS: 7790-99-0 | ClI | 162,35 g/mol
Jodmonoklorid används som katalysator vid organisk syntes. Det är källan till elektrofilt jod i syntesen av vissa aromatiska jodider. Det används för att bestämma jodvärdet för ett ämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-99-0
Molekylformel ClI
Molekylvikt (g/mol) 162.35
MDL-nummer MFCD00011354
InChI-nyckel QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC-namn jodkloran
LEDER ClI
Specifikationer
Kokpunkt 96°C to 98°C
Kemiskt namn eller material Iodine monochloride
Smältpunkt 25°C to 27°C
Namnnotering For analysis ACS
Färg Svart-röd
Fysisk form Crystalline, Liquid
Kvantitet 25 g
Beilstein 3902972
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ether,carbon disulfide.
Formel vikt 162.36
Kvalitet ACS
Känslighet Light and moisture sensitive
Utseende Red-black crystalline/liquid
Densitet 3.182
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine monochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine monochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.