Läs mer
Iodine Monochloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 97°C/1013 hPa (decomposition) |
| Kemiskt namn eller material | Iodine Monochloride |
| Smältpunkt | 14°C to 27°C |
| Kvantitet | 250 g |
| MDL-nummer | MFCD00011354 |
| Synonym | Iodine monochloride, Iodine chloride, Chlorine iodide, Iodine monochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.36 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 3.1 g/cm3 at 29°C |