Läs mer
Jodmonoklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine chloride |
| CAS | 7790-99-0 |
| Molekylformel | Cl I |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Iodine Chloride (ICl), Chlorine Iodide (ClI), Chlorine Monoiodide, Iodine Chloride, Iodine(I) Chloride, Iodochlorine, Iodomonochloride, Iodonium Chloride, Wijs' chloride |
| InChI formel | InChI=1S/ClI/c1-2 |
| LEDER | ClI |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.357 |
| Formel vikt | 161.873 |