Läs mer
Jodmonoklorid, TRC
Produktkod. 30389728
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30389728 100 g
1 options
Produktkod. 30389728 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI666760100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine chloride
CAS 7790-99-0
Molekylformel Cl I
Kvantitet 100 g
Synonym Iodine Chloride (ICl), Chlorine Iodide (ClI), Chlorine Monoiodide, Iodine Chloride, Iodine(I) Chloride, Iodochlorine, Iodomonochloride, Iodonium Chloride, Wijs' chloride
InChI formel InChI=1S/ClI/c1-2
LEDER ClI
Molekylvikt (g/mol) 162.357
Formel vikt 161.873