Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine |
| Smältpunkt | 113°C |
| Färg | Black |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC-namn | diiodine |
| Formel vikt | 253.81g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% (RT) |
| Visa mer |