Läs mer
Iodine, Puriss., ≥99.5% (RT), particles (round), Solstice
Product Code. 15625870 Shop All Honeywell Fluka Products
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning unitSize
15625870 250 g Glass Bottle 250g
15605870 100 g Glass Bottle 100g
15615870 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15625870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 57655250G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Puriss.,≥99.5% (RT), particles (round)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Especificaciones
Kokpunkt 184°C (literature)
Kemiskt namn eller material Iodine
Smältpunkt 113°C (literature)
Namnnotering Puriss., ≥99.5% (RT), particles (round)
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 250 g
Linjär formel I2
UN-nummer UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC-namn molecular iodine
Formel vikt 253.81
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet puriss.
Förpackning Glass Bottle
Densitet 4.930 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.