Läs mer
Jod, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15610660
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15610660 500 g 500g
15600660 25 g 25g
15680650 100 g 100g
15620660 6 x 100 g Paket med 6
15690650 1 kg 1kg
15630660 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15610660 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 03002500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP , 99,8-100,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Kvantitet 500 g
UN-nummer 3495
Beilstein 3587194
IUPAC-namn molekylärt jod
Formel vikt 253.81g/mol
Procent renhet 99.8 to 100.5%
Kvalitet puriss.
Ångtryck 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C)
Densitet Vapor Density: 9 (vs air)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine