Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine |
| Namnnotering | Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph. Eur.BP, USP |
| Kvantitet | 1 kg |
| UN-nummer | 3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC-namn | dijod |
| Formel vikt | 253,81 g/mol |
| Procent renhet | 99,8 till 100,5 % |
| Kvalitet | puriss. |
| Ångtryck | 0,31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38,7 °C) |
| Visa mer |