Läs mer
Jod, puriss., Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 x 100 g
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
500g
Paket med 6
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | 3495 |
| Beilstein | 3587194 |
| IUPAC-namn | molecular iodine |
| Formel vikt | 253.81g/mol |
| Procent renhet | 99.8 to 100.5% |
| Kvalitet | puriss. |
| Ångtryck | 0.31mmHg (25°C), 1mmHg (38.7°C) |
| Visa mer |