Läs mer
Iodine, Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis, Honeywell™
Produktkod. 15642810 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15642810 250 g Glass Bottle 250g
15632810 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15642810 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 266426250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC-namn molecular iodine
LEDER II
Specifikationer
Kokpunkt 184°C (literature)
Kemiskt namn eller material Iodine
Smältpunkt 113°C (literature)
Namnnotering Reagent Grade, beads, 1-3 mm, 99.7% trace metals basis
CAS Max % 100.0000%
Fysisk form Beads
Kvantitet 250 g
Linjär formel NaH2PO2 · xH2O
UN-nummer UN3495
Beilstein 3587194
Formel vikt 253.81
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet Reagent
Förpackning Glass Bottle
Densitet 4.930 g/cm3