Läs mer
Iodine, Reagent Grade, chips, ≥99%, Honeywell™
Produktkod. 15675150 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Förpackning:
Drum With Inliner
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
12kg
2.5kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15675150 50 g Glass Bottle 50g
15665150 500 g Glass Bottle 500g
15655150 2.5 kg Glass Bottle 2.5kg
15645150 12 kg Drum With Inliner 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15675150 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 37655850G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, chips,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kokpunkt 184°C (literature)
Kemiskt namn eller material Iodine
Smältpunkt 113°C (literature)
Namnnotering Reagent Grade, chips, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 50 g
Linjär formel CHCl3
UN-nummer UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC-namn molecular iodine
Formel vikt 253.81
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Reagent
Förpackning Glass Bottle
Densitet 4.930 g/cm3