Läs mer
Jod, resublimerade kristaller, ACS, 99,8 %
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 183 °C till 186° (sublimering) |
| Kemiskt namn eller material | Iodine |
| Färg | Grå-lila |
| Fysisk form | Prills eller kristaller |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Irriterande |
| Utseende | Blåsvart |
| Analysprocentintervall | 99.8% |
| Densitet | 4,930 g/cm3 |
| Formel vikt | 253.81 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Iodine, resublimed crystals
- Varning
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.