Läs mer
Jodlösning, 0,005 M, Fisher Chemical™
Produktkod. 12900764 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12900764 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12900764 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 116 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.005mol/L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine 0.05M Volumetric solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine