Läs mer
Jodlösning, 0,05 M, Chem-Lab
Beskrivning
Jod är ett icke-metalliskt element i halogengruppen. Det är ett näringsmässigt väsentligt element, särskilt viktigt i syntesen av sköldkörtelhormon. I lösning har den anti-infektionsegenskaper (när den används lokalt).
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 5.8 – 6.2 |
| Kvantitet | 1 L |
| IUPAC-namn | molekylärt jod |
| Formel vikt | 253,81 g/mol |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.05mol/L |
| Densitet | 1.02g/mL |