Läs mer
Jodlösning, 0,005 M, Chem-Lab
Produktkod. 10224582
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10224582 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10224582 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL05.1001.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i laboratorier för noggrann volymetrisk analys och titrering. Jodlösning, 0,005 M, Chem-Lab är en standardiserad lösning med 1,269g I2 per 1L vatten. Det används också lokalt som ett desinfektionsmedel och antibakteriellt medel. (Kalibrera före användning.)
Jod är ett icke-metalliskt element i halogengruppen. Det är ett näringsmässigt väsentligt element, särskilt viktigt i syntesen av sköldkörtelhormon. I lösning har den anti-infektionsegenskaper (när den används lokalt).
Specifikationer
CAS 7553-56-2, 7732-18-5
Kvantitet 1 L
Molekylformel I2
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER II
IUPAC-namn dijod
Molekylvikt (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Formel vikt 253.81g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.005mol/L
Densitet 1.01g/mL