Läs mer
Jodlösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine solution |
| Namnnotering | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.05 M I2 (0.1N) |
| CAS Min % | ≥90.0000%, ≥1.0000%, ≥1.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <5.0000%, <5.0000% |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Linjär formel | I2 |
| Beilstein | 3587194 |
| Synonym | water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide |
| IUPAC-namn | dijod |
| Kvalitet | Reagens Ph. Eur. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iodine solution
- Varning
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: iodine