Läs mer
Jodlösning, volymetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1N), Solstice
Produktkod. 15664790
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664790 1 L 1 L
15674790 2.5 L 2.5 L
15694790 5 L 5 L
15604800 6 x 1 L Paket med 6
15684790 4 x 2.5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15664790 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 350901L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 SEK
    192.25 SEK / 1 L
    Save 652.75 SEK
    77% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2 , 7681-11-0 , 7732-18-5
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine solution
Kvantitet 1 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
IUPAC-namn molekylärt jod
Formel vikt 253,81 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.05 M
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine