Läs mer
Jodlösning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,05 M I2 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine solution |
| Kvantitet | 2.5 L |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3587194 |
| Synonym | iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode |
| IUPAC-namn | dijod |
| Formel vikt | 253.81g/mol |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 0.05 M |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iodine solution
- Varning
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: iodine