Läs mer
Jodlösning 0,05 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
I2, CAS-nummer-7553-56-2, tinkturjod, sublimerad jod, jodlösning, jodkristaller, jod, jod, dijod, vistarin, jod, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brun, PNDPGZBMCOMUPRI-UHFFA, mol. 11355, 253.809, bärnstensfärgad glasflaska, flytande, 807, II, 0,7, 14 mmHg
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Brun |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Ångtryck | 14mmHg |
| Ångdensitet | 0.7 |
| pH | 5 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Iodine solution 0.05M (0.1N)
- Varning
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine