Läs mer
Iodine Solution 1% (w/v) In Potassium Iodide, Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 10122100 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10122100
Brand: Fisher Chemical J/4450/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Iodine Solution 1% (w/v) In Potassium Iodide, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 11355
Specifikationer
Färg Amber
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Liquid