Läs mer
Jodlösning, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16311136 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16311136 1 gal. Bärnstensfärgad glasflaska
1 options
Produktkod. 16311136 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer 183134
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Garanterat ren och stabil, matrisen är beredd med dubbelavjoniserad, ASTM Typ I vatten. SPEX CertiPrep™ Jodlösningar framställs av kaliumjodid av ACS-kvalitet och kristallint elementärt jod.
  • Idealisk för ASTM D1510 applikationer
  • Förpackad i en bärnstensfärgad glasflaska
Specifikationer
Kemiskt namn eller material H2O, KI
CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 gal.
Analysprocentintervall Iodine: 99.8%, Potassium Iodide: 99%
Molekylformel IK
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI-nyckel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
LEDER [K+].[I-]
IUPAC-namn kalium;jodid
Molekylvikt (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formel vikt Iodine: 126.90447 u, Potassium Iodide: 166.0028 g/mol
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.0473 N
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska