Läs mer
Iodine Solution, volumetric, 0.5M I2 (1.0N), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15663540 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15663540 500 mL Glasflaska 500ml
15653540 100 mL Glass Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15663540 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 319007500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Volumetrisk, 0,5 M I2 (1,0N)
Honeywells ´högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymetrisk titrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titreringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7553-56-2
Molekylformel I2
Molekylvikt (g/mol) 253.81
MDL-nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-nyckel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
LEDER II
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine Solution
Namnnotering Volumetric, 0.5M I2 (1.0N)
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3264
Beilstein 3587194
IUPAC-namn molekylärt jod
Formel vikt 253.81g/mol
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.32g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine, Potassium iodide, hydrochloric acid