Läs mer
Jodlösning, Wij'S, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™
Produktkod. 10548230 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10548230 1 L 1 L
10476870 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10548230 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/4500/PB15
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
2,5 L, 118 grader C, bärnsten, 17 grader C, 11354, plastbelagd glasflaska, flytande, 2,1, 11 mmHg vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 11354
Specifikationer
Kokpunkt 118 °C
Smältpunkt 17 °C
Färg Bärnsten
pH 2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 11 mmHg vid 20 °C
Densitet Ångtäthet: 2,1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine solution - Wij``s
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinemonochloride