Läs mer
Jodlösning, Wij'S, ren, indikatorkvalitet, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073148 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10548230
Brand: Fisher Chemical J/4500/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2,5 L, 118 grader C, bärnsten, 17 grader C, 11354, plastbelagd glasflaska, flytande, 2,1, 11 mmHg vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 11354
Specifikationer
Kokpunkt 118 °C
Smältpunkt 17°C
Färg Bärnsten
pH 2
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Ångtryck 11mmHg at 20°C
Densitet Vapor Density: 2.1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine solution - Wij``s
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acetic acid, Iodinemonochloride