Läs mer
Iodine spheres, ultra dry, -10 mesh, 99.998% (metals basis)
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Beskrivning
Jodsfärer används i OLED-material, kemikalier, läkemedel och elektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 183°C to 186°C (sublimation) |
| CAS | 7553-56-2 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | I{2} |
| Procent renhet | 99.998% |