Läs mer
Jodsfärer, ultratorra, -10 mesh, 99,998 % (metallbas)
Beskrivning
Jodsfärer används i OLED-material, kemikalier, läkemedel och elektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 183 °C till 186 °C (sublimering) |
| CAS | 7553-56-2 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | I{2} |
| Procent renhet | 99.998% |