Läs mer
Iodine spheres, ultra dry, -10 mesh, 99.998% (metals basis)
Produktkod. p-7232490
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11387877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014312.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7553-56-2 | I{2}
Jodsfärer används i OLED-material, kemikalier, läkemedel och elektronik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 183°C to 186°C (sublimation)
CAS 7553-56-2
Fysisk form Fast
Kvantitet 5 g
Molekylformel I{2}
Procent renhet 99.998%