Läs mer
Iodine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodine |
| CAS | 7553-56-2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | I2 |
| Synonym | Iodine, Actomar, DentaPure DP 90, Diatomic iodine, Diiodine, Eranol, Iodel FD, Iodine (127I2), Iodine Colloidal, Iodine Crystals, Iodine Molecule (I2), Iodine Sublimed, Iosan Superdip, Jodosan, Molecular Iodine, NSC 42355, Tegodyne, eXIA 160 |
| InChI formel | InChI=1S/I2/c1-2 |
| LEDER | II |
| IUPAC-namn | molecular iodine |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.81 |
| Formel vikt | 253.8089 |