Läs mer
Jodtriklorid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10050180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastbelagd glasflaska
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Pakningsstørrelse
10050180 100 g Plastbelagd glasflaska 100g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10050180 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. I/0650/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Smältpunkt 63°C
CAS 865-44-1
Färg Rött
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel Cl3I
MDL-nummer 36291
Synonym iodine trichloride, iodine chloride icl3, unii-1e5kq66trq, 1e5kq66trq, jodtrichlorid, trichloro-, e3-iodane, trichloro-$l^ 3-iodane, ksc450m5f, iodine trichloride, saj first grade
InChI-nyckel PAWIVBWALDNUJP-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClI(Cl)Cl
IUPAC-namn triklor-$l^{3}-jodan
Molekylvikt (g/mol) 233.254
PubChem CID 70076
Formel vikt 233.26g/mol
Förpackning Plastbelagd glasflaska
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine trichloride
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sikkerhedssætning
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.