missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Iodine Trichloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15854161
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854161 100 g 100g
15844161 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15854161 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8047720100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 865-44-1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Iodine Trichloride
Smältpunkt >60°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
Densitet 3.12 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00036291
Synonym Iodine trichloride, Iodine trichloride
Molekylvikt (g/mol) 233.26
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.