Läs mer
Iodine(V) oxide, 98%
Produktkod. p-7080376
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11365019
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087682.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett oxidationsmedel för att avlägsna CO från gas
Jod (V) oxid används som ett oxidationsmedel för att avlägsna kolmonoxid från gas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12029-98-0
Molekylformel I2O5
Molekylvikt (g/mol) 333.804
MDL-nummer MFCD00011356
InChI-nyckel BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide
PubChem CID 159402
ChEBI CHEBI:29914
IUPAC-namn jodyljodat
LEDER O=I(=O)OI(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodine (V) oxide
Smältpunkt 275°C to 350°C (decomposition)
Färg Vit till grädde
pH 1.1
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3085
Merck Index 14,5019
Löslighetsinformation Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide.
Formel vikt 333.81
Procent renhet 98%
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 5.08 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodine(V) oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Iodine oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.