Läs mer
Iodipamide, MedChemExpress
Beskrivning
Iodipamide is a tri-iodinated benzoate derivative and ionic dimeric contrast agent used in diagnostic imaging.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Iodipamide |
| CAS | 606-17-7 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H14I6N2O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Adipiodone |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (109.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=C(I)C(C(O)=O)=C(I)C=C1I)CCCCC(NC2=C(I)C(C(O)=O)=C(I)C=C2I)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 1139.76 |
| Visa mer |