Läs mer
Iodipamid, TRC
Produktkod. 30012308
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30012308 5 mg
1 options
Produktkod. 30012308 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6668005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodipamide
CAS 606-17-7
Molekylformel C20 H14 I6 N2 O6
Kvantitet 5 mg
Synonym 3,3'-[(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)diimino]bis[2,4,6-triiodo-benzoic acid, Benzoic acid, 3,3'-(adipoyldiimino)bis[2,4,6-triiodo- (6CI,8CI), 3,3'-(Adipoyldiimino)-bis(2,4,6-triiodobenzoic acid), Adipic acid bis(3-carboxy-2,4,6-triiodoanilide), Adipic acid di(3-carboxy-2,4,6-triiodoanilide), Adipiodon, Adipiodone, Bilignost, Biligrafin, Cholografin, Iodipamic acid, Iodipamide, N,N'-Adipylbis(3-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid), Transbilix
InChI formel InChI=1S/C20H14I6N2O6/c21-7-5-9(23)17(15(25)13(7)19(31)32)27-11(29)3-1-2-4-12(30)28-18-10(24)6-8(22)14(16(18)26)20(33)34/h5-6H,1-4H2,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)
LEDER OC(=O)c1c(I)cc(I)c(NC(=O)CCCCC(=O)Nc2c(I)cc(I)c(C(=O)O)c2I)c1I
IUPAC-namn 3-[[6-(3-karboxy-2,4,6-triiodoanilino)-6-oxohexanoyl]amino]-2,4,6-triiodobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 1139.76
Formel vikt 1139.512