Läs mer
Jodacetamid, 99,41 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11413040 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413040 25 g 25g
11433040 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413040 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210035125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1367.07 SEK / 25g
    Save 72.93 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Jodacetamid är ett tiolereagens; alkylerande reagens för cystein- och histidinrester i proteiner. I alkyleringsreaktionen reagerar den med histidin (som i RNas), metionin och sulfhydrylgrupper i många proteiner
Kemiska identifierare
CAS 144-48-9
Molekylformel C2H4INO
Molekylvikt (g/mol) 184.964
MDL-nummer MFCD00008028
InChI-nyckel PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC-namn 2-jodacetamid
LEDER C(C(=O)N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetamide
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.9941
Kvantitet 25 g
Formel vikt 185
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iodoacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-iodoacetamide