Läs mer
Jodacetamid, 99,41 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11433040 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433040 1 kg 1kg
11413040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11433040 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210035191
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Jodacetamid är ett tiolereagens; alkylerande reagens för cystein- och histidinrester i proteiner. I alkyleringsreaktionen reagerar den med histidin (som i RNas), metionin och sulfhydrylgrupper i många proteiner
Kemiska identifierare
CAS 144-48-9
Molekylformel C2H4INO
Molekylvikt (g/mol) 184.964
MDL-nummer MFCD00008028
InChI-nyckel PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC-namn 2-jodacetamid
LEDER C(C(=O)N)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iodoacetamide
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.9941
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 185
Fysisk form Kristallint pulver